missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nepsilon,Nepsilon,Nepsilon-Trimethyllysin-d9, TRC

Artikelnummer. 30452127
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30452127 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30452127 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT79644725MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Neta,Neta,Neta-Trimethyllysine-d9
CAS 1182037-78-0
Summenformel C9H11D9N2O2
Menge 25 mg
Synonym (5S)-5-Amino-5-carboxy-N,N,N-tri(methyl-d3)-1-pentanaminium Inner Salt, Lysine betaine-d9, 6-N-Trimethyl L-Lysine-d9
SMILES [O-]C([C@@H](N)CCCC[N](C([2H])([2H+])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
Molekulargewicht (g/mol) 197.32
Formelmasse 197.209
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.