Learn More
Neral, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Neral |
| CAS | 106-26-3 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C10H16O |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | (Z)-3,7-dimethylocta-2,6-dienal |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3/b10-7- |
| SMILES | C(\CCC=C(C)C)(=C\C=O)/C |
| Molekulargewicht (g/mol) | 152.24 |
| Reinheit (%) | >95 |