missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nesprin 2 Antibody (6C11) - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18685328 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
0.1 mg
Packungsgröße:
0.03 Milligramm
0.10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18685328 0.1 mg 0.10 Milligramm
18634508 0.025 mg 0.03 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18685328 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP259944

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Nesprin 2 Monoclonal antibody specifically detects Nesprin 2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Nesprin 2
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 6C11
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:100 - 1-2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias DKFZP434H2235, DKFZp686E01115, DKFZp686H1931, EDMD5, FLJ46790, KIAA1011FLJ11014, nesprin 2, nesprin-2, NUAFLJ43727, NUANCEFLJ45710, Nuclear envelope spectrin repeat protein 2, Nucleus and actin connecting element protein, polytrophin, Protein NUANCE, spectrin repeat containing, nuclear envelope 2, Synaptic nuclear envelope protein 2, synaptic nuclei expressed gene 2, SYNE-2, TROPH
Wirtsspezies Mouse
Immunogen GST fused to residues 6,653-6,835 of human Nesprin 2
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Developmental Biology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23224
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.