Learn More
Lovibond Tintometer™ Nessleriser-Komparator
Der Lovibond Tintometer™ Nessleriser-Komparator wurde für die Farbanpassung von hellfarbigen Proben entwickelt, bei denen eine lange Weglänge für genaue Ergebnisse wünschenswert ist.
Marke:  Lovibond Tintometer™ 172040
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.61000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13101671
  • 1190.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der Lovibond Tintometer™ Nessleriser-Komparator wurde für die Farbanpassung von hellfarbigen Proben entwickelt, bei denen eine lange Weglänge für genaue Ergebnisse wünschenswert ist.
  • Farbkomparator/Kolorimeter
  • Verwendet Komparator-Scheiben-Standards
  • Bestimmt chemische Konzentrationen in Lösungen
  • Verfügbare Optionen:
    • Röhrchenlänge (250 bis 113 mm)
    • Beleuchtung (Beleuchtungseinheit oder Umgebungslicht)
    • DB 420 Anti-Meniskus-Kolben aus Glas
Spezifikation
Spezifikation
Nessleriser 2250
Ständer, Tageslichteinheit und 1 Paar Nessler Röhrchen, 250 mm mit Kolben