Learn More
Lovibond Tintometer™ Nessleriser-Komparator
Der Lovibond Tintometer™ Nessleriser-Komparator wurde für die Farbanpassung von hellfarbigen Proben entwickelt, bei denen eine lange Weglänge für genaue Ergebnisse wünschenswert ist.
Marke: Lovibond Tintometer™ 172250
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.87600kg
Beschreibung
Der Lovibond Tintometer™ Nessleriser-Komparator wurde für die Farbanpassung von hellfarbigen Proben entwickelt, bei denen eine lange Weglänge für genaue Ergebnisse wünschenswert ist.
- Farbkomparator/Kolorimeter
- Verwendet Komparator-Scheiben-Standards
- Bestimmt chemische Konzentrationen in Lösungen
- Verfügbare Optionen:
- Röhrchenlänge (250 bis 113 mm)
- Beleuchtung (Beleuchtungseinheit oder Umgebungslicht)
- DB 420 Anti-Meniskus-Kolben aus Glas
Spezifikation
Nessleriser 2250 | |
Ständer |