Learn More
SPEX Certiprep™ Schachtelbares Tablett-Set
Für den sicheren Halt von Proben während des Mahlvorgangs.
Marke:  SPEX Certiprep™ 1690T
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 15350422
  • 129.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Tablett, mit dem die Titer-Platten sicher gehalten und vertikal auf der 1690-verstellbaren Klammer gestapelt werden können, wie sie mit dem MiniG-Homogenisator von SPEX SamplePrep verwendet werden.
  • Tablett zum Halten von zwei gestapelten Deepwell-Platten in 1690-Klammern
Spezifikation
Spezifikation
Zubehör für den SPEX MiniG Homogenisator