Learn More
KNF™ Neuberger Membran-Vakuumpumpe N 920 G mit EU-Stecker
Beschreibung
- Endvakuum (max.): 2 mbar (abs.)
- Regelbare Steuerung der Geschwindigkeit
- Hohe Ansauggeschwindigkeit, besonders im niedrigen Vakuumbereich
- Ideal für extrem aggressive/korrosive Gase und Dämpfe
- Sauberer, 100 % ölfreier Betrieb
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | 2 mbar abs. |
| Motortyp | AC-Motor |
| Abmessungen (L x B x H) | 324 x 158 x 226 mm |
| Beschreibung | Membran-Vakuumpumpe |
| Material | Membran: PTFE-Beschichtung, Pumpenkopf: PPS, Ventile: FFPM |
| Modell | Membran-Vakuumpumpe N 920 G |
| Steckertyp | EU |
| Wirkleistung | 135 W |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 9,5 kg |
| Flussrate | 21 l/min |
| Mehr anzeigen |