Learn More
KNF™ Neuberger Flüssigkeitstransferpumpe LIQUIPORT NF 300
Artikelnummer. 16554064
Change view
Click to view available options
Regelung:
Analoge und Impulssteuerung
Manuelle Bedienung
Material:
PTFE
Polypropylen
Pumpenkopf: PVDF, Diaphragma: PTFE-beschichtet, Ventile: FFKM Kalrez
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Regelung Material unitSize
16554064 Manuelle Bedienung PTFE 1 Stück
16593852 Manuelle Bedienung Polypropylen 1 Stück
16668592 Manuelle Bedienung Pumpenkopf: PVDF, Diaphragma: PTFE-beschichtet, Ventile: FFKM Kalrez 1 Stück
16678592 Analoge und Impulssteuerung Polypropylen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16554064 Lieferant KNF™ Lieferanten-Nr. 179104/153257
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemisch beständige Flüssigkeitstransfer-Membranpumpe. Bietet benetzte Materialkombinationen für optimale chemische Beständigkeit. Ausgestattet mit manuellen und analogen Steuerungen.
Die Modelle sind mit einer Auswahl an Pumpenkopfmaterialien (PP-, PVDF- oder PTFE-Pumpenkopf), PTFE-beschichteter Membran und FFKM-Ventilplatten sowie in manuellen (S) und externen Steuerungsvarianten (RC) erhältlich.
  • Chemisch beständige Membran-Transferpumpe
  • Schnelle und einfache Kalibrierung
  • Transferfunktion (0,2 bis 1,3 l/min)
  • Trockenlauf
  • Hervorragende chemische Beständigkeit (FT-Versionen) Zur einfachen Dosierung und zum unkomplizierten Transfer von Chemikalien und anderen Flüssigkeiten in einer Vielzahl von Anwendungen.
Spezifikation
Regelung Manuelle Bedienung
Motortyp AC-Motor
Abmessungen (L x B x H) 160 x 104 x 188 mm
Beschreibung Flüssigkeitstransferpumpe
Material PTFE
Modell Membranpumpe für Flüssigkeiten NF 300 ft.0.18 S
Steckertyp Universal
Wirkleistung 29/34 W
Gewicht (angloamerikanisch) 1,5 kg
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 40 °C
Flussrate 0,5 bis 3 l/min
Frequenz 100 – 240 V/50 – 60 Hz
Pumpentyp Flüssigkeitstransferpumpe
Schutzart Gehäuse IP65.
Anzahl Pumpenköpfe 1
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 5 °C
Ölvolumen Ölfrei
Anwendungen Flüssigkeitstransferpumpe
Anzahl Stufen 1
Maximaler Druck 1 bar G
Spannung 100/240 V
Menge 1