Learn More
KNF™ Neuberger Flüssigkeitstransferpumpe LIQUIPORT NF 300
Beschreibung
Die Modelle sind mit einer Auswahl an Pumpenkopfmaterialien (PP-, PVDF- oder PTFE-Pumpenkopf), PTFE-beschichteter Membran und FFKM-Ventilplatten sowie in manuellen (S) und externen Steuerungsvarianten (RC) erhältlich.
- Chemisch beständige Membran-Transferpumpe
- Schnelle und einfache Kalibrierung
- Transferfunktion (0,2 bis 1,3 l/min)
- Trockenlauf
- Hervorragende chemische Beständigkeit (FT-Versionen) Zur einfachen Dosierung und zum unkomplizierten Transfer von Chemikalien und anderen Flüssigkeiten in einer Vielzahl von Anwendungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Regelung | Analoge und Impulssteuerung |
| Motortyp | AC-Motor |
| Abmessungen (L x B x H) | 160 x 104 x 188 mm |
| Beschreibung | Flüssigkeitstransferpumpe |
| Material | Polypropylen |
| Modell | Membranpumpe für Flüssigkeiten NF 300 KT0.18 RC |
| Steckertyp | Universal |
| Wirkleistung | 29/34 W |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 1,5 kg |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 40 °C |
| Mehr anzeigen |