missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neurogenin-1 Antibody (OTI3F9), DyLight 755, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18185616 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18185616 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18185616 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP272948IR

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Neurogenin-1 Monoclonal specifically detects Neurogenin-1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Neurogenin-1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI3F9
Konjugat DyLight 755
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias AKA, BHLHA6, bHLHa6NGN-1, Class A basic helix-loop-helix protein 6, Math4C, NeuroD3, NEUROD3neurogenic differentiation 3, Neurogenic basic-helix-loop-helix protein, Neurogenic differentiation factor 3, neurogenin 1, neurogenin-1, NGN, NGN1
Gensymbole NEUROG1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length recombinant protein of human Neurogenin-1 (NP_006152) produced in HEK293T cells.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Forschungsgebiet Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4762.0
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.