missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neuroglycan C/CSPG5 Antibody (4G6), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18316748 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.01 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18316748 0.1 mg 0.01 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18316748 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. H00010675M02

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Neuroglycan C/CSPG5 Monoclonal antibody specifically detects Neuroglycan C/CSPG5 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Neuroglycan C/CSPG5
Anwendungen Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 4G6
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Zusammensetzung In 1x PBS, pH 7.4
Gen-Zugriffsnummer NP_006565
Gen-Alias CALEB, chondroitin sulfate proteoglycan 5, chondroitin sulfate proteoglycan 5 (neuroglycan C), MGC44034, Neuroglycan C, NGCAcidic leucine-rich EGF-like domain-containing brain protein
Wirtsspezies Mouse
Immunogen CSPG5 (NP_006565, 445 a.a. ~ 539 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. KKLYLLKTENTKLRRTNKFRTPSELHNDNFSLSTIAEGSHPNDDPSAPHKIQEVLKSCLKEEESFNIQNSMSPKLEGGKGDQADLDVNCLQNNLT
Reinigungsverfahren IgG purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cellular Markers, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10675
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.