missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neuroligin 2/NLGN2 Antibody [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30627804 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30627804 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30627804 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. AF5645J

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

Neuroligin 2/NLGN2 Polyclonal antibody specifically detects Neuroligin 2/NLGN2 in Human,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Neuroligin 2/NLGN2
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Janelia Fluor 646
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias EC 3.1.1, EC 3.1.1.1, KIAA1366neuroligin-2, neuroligin 2
Wirtsspezies Goat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Neuroligin 2/NLGN2, Gln15-Ser660, Accession # EAW90197
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cognition and Behavior
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 57555
Zielspezies Human, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.