missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neuron-specific beta-III Tubulin Antibody, R&D Systems™

Artikelnummer. 18142971
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18142971 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18142971 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. MAB1195

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

beta-III Tubulin Monoclonal specifically detects beta-III Tubulin in Multi-Species samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen beta-III Tubulin
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon TuJ-1
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.2 ug/mL, Simple Western 10 ug/mL, Immunohistochemistry 1-25 ug/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunocytochemistry 0.5-25 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Alias Beta3-tubulin, beta-4, betaIII Tubulin, beta-Tubulin III, Class III beta-tubulin, TUBB3, TUBB4 CFEOM3A, Tubulin Beta 3, tubulin beta-3 chain, Tubulin beta-4, Tubulin beta-4 chain, Tubulin beta-III, tubulin, beta 3, TUJ1 antigen, TUJ-1 antigen
Gensymbole TUBB3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Rat brain-derived microtubules
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10381
Testspezifität Detects mammalian and chicken neuron-specific beta-III tubulin but not other beta-tubulin isotypes in Western blots.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Multi-species
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.