Learn More
Neuronatin Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 26905-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16885235
  • 112.71 € / 20 Mikroliter
Voraussichtliches Versanddatum: 18-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
NNAT may participate in the maintece of segment identity in the hindbrain and pituitary development, and maturation or maintece of the overall structure of the nervous system. may function as a regulatory subunit of ion channels.
Spezifikation
Spezifikation
Neuronatin
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q16517
neuronatin, NNAT, Peg5
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
4826
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
NNAT
Liquid
NNAT
Neuronatin Fusion Protein Ag25408
Antigen Affinity Chromatography