Learn More
Neuropilin-1 (CD304) Mouse anti-Human, Alexa Fluor 647, Clone: U21-1283, BD Pharmingen™
Mouse Monoclonal Antibody
265.00 € - 495.00 €
Spezifikation
Antigen Neuropilin-1 (CD304)
Klon U21-1283
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Alexa Fluor 647
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15884709
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
566048
25 Tests
265.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15874709
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
566047
100 Tests
495.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Neuropilin-1 (CD304) Monoclonal antibody specifically detects Neuropilin-1 (CD304) in Human samples. It is validated for Flow cytometry.
Neuropilin-1 (CD304) Monoclonal antibody specifically detects Neuropilin-1 (CD304) in Human samples. It is validated for Flow cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
Neuropilin-1 (CD304)
Flow Cytometry
Alexa Fluor 647
Mouse
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Recombinant Human Neuropilin-1
Primary
Vol. Per test: 5μL
U21-1283
Monoclonal
Purified
RUO
Human
Neuropilin; NRP; NP1; Blood dendritic cell antigen 4; BDCA-4; VEGF165R
IgG2b κ
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to Alexa Fluor™ 647 under optimum conditions and unreacted Alexa Fluor™ 647 was removed.