Learn More
Hamilton™ Neuros™ Gasdichte Spritzen der Serie 1700 mit abnehmbarer Nadel
Als Branchenneuheit gibt Neuros 50 nl bis 100 μl Flüssigkeit präzise über eine ultrafeine Nadel ab, die durch eine speziell entwickelte Hülse geschützt ist. Neuros minimiert Schäden an der Injektionsstelle, indem es die Nadelsteifigkeit erhöht und ein Mikrovolumen Flüssigkeit an eine genaue Position liefert.
368.00 € - 392.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Kanülen-Gauge | 33 G |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0.004 Zoll |
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.108 mm |
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0.008 Zoll |
Produktcode | Marke | Modell | Volumen (metrisch) | Nummer der Kanülenspitze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Volumen (metrisch) | Nummer der Kanülenspitze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16295472
|
Hamilton™
65460-06 |
1701 RN | 10 μl | 4 |
392.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17861352
|
Hamilton™
65460-11 |
1702 RN | 25 μl | 4 |
375.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
13511650
|
Hamilton™
65460-05 |
1701 RN | 10 μl | 3 |
376.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12666187
|
Hamilton™
65460-10 |
1702 RN | 25 μl | 3 |
368.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12585438
|
Hamilton™
65460-15 |
1705 RN | 50 μl | 3 |
368.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- Die Nadelsteifigkeit verbessert die Genauigkeit der Einsteckwege
- Minimale Gewebeschäden reduzieren die Variabilität der Injektion
- Weniger Probenverlust spart Geld und Material
- Die Nadel mit niedrigem Gauge erzeugt kleinere Injektionsstellen
- Die Kompatibilität mit den meisten Infusionspumpen und Stereotaxie-Haltern ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Prozesse
Spezifikation
Ja | |
0.004 Zoll | |
0.008 Zoll | |
Kontrollierte Injektionen bei Tieren | |
1000 psig (68.9 bar) | |
115 °C |
33 G | |
0.108 mm | |
0.210 mm | |
Gastight | |
239 °F | |
50 °F |