Learn More
Neuroserpin Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1G4C6, Proteintech
Artikelnummer. 16809355 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16809355 20 μL 20 Mikroliter
16899345 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16809355 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 669971IG20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
The Neuroserpin antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Neuroserpin. This antibody recognizes human, pig antigen. The Neuroserpin antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen Neuroserpin
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 1G4C6
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5274
Zielspezies Human, Pig
Isotype IgG1