Learn More
Thermo Scientific™ Neutralization Solution for MagJET Plasmid DNA Kit
Artikelnummer. 13535230 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 ml
90 ml
Packungsgröße:
25 Milliliter
90 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
13535230 25 ml 25 Milliliter
13525230 90 ml 90 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 13535230
Marke: Thermo Scientific™ R2601
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Neutralisieren Sie das Probenlysat, um ein erneutes Annealing der denaturierten Plasmid-DNA durchzuführen, während Zelltrümmer in der Lösung ausfällen. Der Thermo Scientific™ MagJET™ Neutralisierungspuffer ist eine Komponente des MagJET™ Plasmid-DNA-Kits (K2791⁄2792) und kann separat in 25-ml-Flaschen erworben werden.
Das Thermo Scientific™ MagJET™ Plasmid-DNA-Kit wurde entwickelt, um die schnelle und effiziente Reinigung von Plasmid-DNA aus Kulturen von E. coli über Nacht durchzuführen. Das Kit nutzt die Magnetbead-Technologie, die hohe Erträge und ein zuverlässiges Leistungsverhalten ermöglicht. Hohe Bindungskapazität, gleichmäßige Partikelgröße und schnelles magnetisches Ansprechen der MagJET Magnetbeads machen die Technologie ideal für die automatische Nukleinsäure-Aufreinigung mit hohem Durchsatz sowie für die manuelle Aufreinigung durch Anwender mit geringem Probendurchsatz. Die dadurch gewonnene hochwertige gereinigte DNA enthält keine Proteine, Nukleasen und anderen Kontaminanten oder Inhibitoren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer Neutralisierungslösung
Produktlinie MagJET
Menge 25 ml