Learn More
Invitrogen™ Ratten-LXR beta (aa 113 bis 126), Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP271
Weitere Details : CAS : 69-74-9 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Ratten-LXR beta (Reste 113 bis 126), synthetisches Peptid, PEP-271, von Invitrogen.
PEP-271 ist ein synthetisches Peptid aus 14 Aminosäuren, dessen Sequenz mit den Resten 113 bis 126 von Ratten-LXR beta übereinstimmt. Die Sequenz dieses Peptids lautet (von Amino- zu Carboxy-Terminus): R113-Y-A-C-R-G-S-G-T-C-Q-M-D-A126 Dieses Peptid kann für Neutralisierungs- und Kontrollexperimente mit dem polyklonalen Antikörper verwendet werden, der mit diesem Produkt reagiert, LXR beta, Katalog # PA1 bis 333. Die Verwendung einer Lösung mit gleichem Gewicht pro Volumeneinheit von Peptid und entsprechendem Antikörper führt zu einer Lösung mit einem großen molaren Überschuss an Peptid (ca. 70-fach) und ermöglicht die kompetitive Hemmung von Antikörper-Protein-Bindungsreaktionen. Mit 0.1 ml destilliertem Wasser rekonstituieren.Spezifikation
58851 | |
gereinigt | |
Ratte LXR Beta (aa 113 bis 126) | |
-°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden | |
Lyophilisiert | |
Regelung | |
Yes | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Ratte | |
Q62755 | |
0.5 mg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
Peptid ohne Konservierungsmittel | |
Nr1h2 | |
Kein Konservierungsmittel | |
50 μ g | |
R113 - Y - A - C - R - G - S - G - T - C - Q - M - D - A126 |