Learn More
Invitrogen™ NeutrAvidin Protein, DyLight™ 405
Artikelnummer. 10095803
Change view
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10095803 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10095803 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 22831
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Protein
Neutravidin Protein, DyLight 405 Konjugat, 22831, von Invitrogen, 22831, von Invitrogen. Spezies-Reaktivität: ; Anwendungen: Immunzytochemie, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie, Immunpräzipitation, Western Blot.
Avidin ist ein Glykoprotein, das in Eiweiß und Gewebe von Vögeln, Reptilien und Amphibien vorkommt. Das Biotin-bindende Protein enthält vier identische Untereinheiten mit einer kombinierten Masse von 67.000 bis 68.000 Dalton. Entfernen der Glykosylierung bei Avidin führt zu einem NeutrAvidin Protein mit einer Masse von 60.000 Dalton. Die kohlenhydratbasierte Lectin-Bindung wird auf nicht nachweisbare Werte reduziert, die Biotin-Bindungsaffinität bleibt jedoch erhalten. NeutrAvidin Protein bietet die Vorteile eines neutralen pI zu Minimierung der unspezifischen Adsorption, zusammen mit Lysin-Resten, die für die Derivatisierung oder andere kundenspezifische Konjugation verfügbar bleiben. Das NeutrAvidin Protein erzielt die niedrigste unspezifische Bindung unter den bekannten Biotin-bindenden Proteinen. Die spezifische Aktivität für Biotin-Bindung beträgt ca. 14 µg/mg Protein, das liegt in der Nähe der theoretischen maximalen Aktivität. 22831 enthält 1 ml Protein in klarer Flüssigkeit bei einer Konzentration von 1 mg/ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1mg/mL
Konjugat DyLight 405
Kreuzreaktivität Kurzbezeichnung
Zusammensetzung PBS mit 1 % BSA und 0,02 % Natriumazid; pH 7,2
pH 7,2
Menge 1 ml
Kennzeichnung RUO
Inhalt und Lagerung 4 °C
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunzytochemie, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie, Immunpräzipitation, Western Blot
Reinheits- oder Qualitätsgrad Gereinigt
Wirtsspezies Nicht zutreffend
Produkttyp NeutrAvidin