Learn More
Invitrogen™ NeutrAvidin Protein, DyLight™ 680
Beschreibung
Neutravidin Protein, DyLight 680 Konjugat, 22848, von Invitrogen, 22848, von Invitrogen. Spezies-Reaktivität: ; Anwendungen: ELISA, Immunzytochemie, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie, Immunpräzipitation, Western Blot.
Avidin ist ein Glykoprotein, das in Eiweiß und Gewebe von Vögeln, Reptilien und Amphibien vorkommt. Das Biotin-bindende Protein enthält vier identische Untereinheiten mit einer kombinierten Masse von 67.000 bis 68.000 Dalton. Entfernen der Glykosylierung bei Avidin führt zu einem NeutrAvidin Protein mit einer Masse von 60.000 Dalton. Die kohlenhydratbasierte Lectin-Bindung wird auf nicht nachweisbare Werte reduziert, die Biotin-Bindungsaffinität bleibt jedoch erhalten. NeutrAvidin Protein bietet die Vorteile eines neutralen pI zu Minimierung der unspezifischen Adsorption, zusammen mit Lysin-Resten, die für die Derivatisierung oder andere kundenspezifische Konjugation verfügbar bleiben. Das NeutrAvidin Protein erzielt die niedrigste unspezifische Bindung unter den bekannten Biotin-bindenden Proteinen. Die spezifische Aktivität für Biotin-Bindung beträgt ca. 14 µg/mg Protein, das liegt in der Nähe der theoretischen maximalen Aktivität. 22848 enthält 1 ml Protein in blaugrüngefärbter Flüssigkeit bei einer Konzentration von 1 mg/ml.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 1mg/mL |
| Konjugat | DyLight 680 |
| Kreuzreaktivität | Kurzbezeichnung |
| Zusammensetzung | PBS mit 1 % BSA und 0,02 % Natriumazid; pH 7,2 |
| pH | 7,2 |
| Menge | 1 ml |
| Kennzeichnung | RUO |
| Inhalt und Lagerung | 4 °C |
| Form | Flüssig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA, Immunzytochemie, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie, Immunpräzipitation, Western Blot |
| Mehr anzeigen |