Learn More
Eppendorf™ Flaschenplattformen für Wasserbadschüttler Modell C76
Spezialplattformen für eine einzelne spezifische Kolbengröße
Marke: Eppendorf™ AG7-125
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beinhaltet: Klemmen
Benötigt : Für die Verwendung von Plattformen halber Größe ist eine separat zu bestellende Unterplattform (14-284 -46) erforderlich.
Beschreibung
Flexible Schüttelmöglichkeiten durch die Wahl zwischen einer Plattform in voller Größe (16.5 × 12 in./42 × 31 cm L x B) oder zwei Plattformen in halber Größe.
Spezifikation
30.5 x 42 cm | |
8 Klammern | |
125 ml |
Modell C76 Wasserbadschüttler | |
Plattform in Halbgröße |