Learn More
Eppendorf™ Stapelbare Schüttler, I-Serie: Stacking Kits
Nur für den Einsatz mit stapelbaren Schüttlern der Modelle I-26 und I-26R der I-Serie vorgesehen
Marke:  Eppendorf™ M1324-0700
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 View more versions of this product
Product Code. 11602764
  • 1445.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Requires : Für die Plattform Sticky Pad (14-285-746 ) ist ein Sticky Pad erforderlich (14-285-753, separat erhältlich)
Description
Description
  • De Stapelsatz ermöglicht das vertikale Stapeln von zwei stapelbaren Schüttlern der I-26 Serie
  • Der Sockel ermöglicht das Anheben des/der Schüttler(s) auf eine geeignete Höhe
Specifications
Specifications
Basis-Hebevorrichtung für einen Stapel
43,18 cm
Groß
17 Zoll
NBS I-Serie Stapelbare Schüttler
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
View accessory products
Special Offers
Special Offers
Services