Learn More
Eppendorf™ Kolbenplattformen für Laborschüttler
Für den Einsatz mit New Brunswick Innova™, I-Series™ und Excella™ Schüttlern
Marke:  Eppendorf™ M1190-9915
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11608633
  • 510.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Spezialplattformen für bestimmte Erlenmeyer- und Fernbachkolben
  • Lieferung mit Klammern
Die aufgeführten Kapazitäten betreffen die gängigsten Gefäße jeder Größe, die in ein ausgewogenes Muster passen.
Spezifikation
Spezifikation
Spezielle Schüttler-Plattform
13 x 11 in. (330 x 279 mm)
13 in.
33 cm
11 in.
28 cm
20
Edelstahl
13 in.
330 mm
11 in.
279 mm
Innova 2000, Excella E1/E2, alle Schüttler der I-Serie
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
Serviceleistungen