Learn More
Eppendorf™ Allzwecktabletts für Laborschüttler
Für den Einsatz mit New Brunswick Innova™, I-Series™ und Excella™ Schüttlern
565.00 € - 1040.00 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Länge (metrisch) Plattform | Breite (metrisch) Plattform | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Länge (metrisch) Plattform | Breite (metrisch) Plattform | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11678603
|
Eppendorf™
AG2-00 |
Innova 2000, Excella E1/E2 | 33 cm | 28 cm | Mehrzweckablage |
565.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11698643
|
Eppendorf™
M1194-9922 |
Innova Modell 2150 Schüttler | 61 cm | 46 cm | Mehrzwecktablett (für den Einsatz bei niedrigen Geschwindigkeiten) |
895.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11305974
|
Eppendorf™
M1194-9910 |
Innova 2100, Excella E24/E24R, I-24/!-24R | 46 cm | 46 cm | Mehrzweckablage |
765.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11395994
|
Eppendorf™
AG-00 |
Excella E5/E10, I-2500, I-2500KC | 76 cm | 46 cm | Mehrzwecktablett (für den Einsatz bei niedrigen Geschwindigkeiten) |
1040.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Zum Schütteln von Gefäßen ohne Befestigung
- Die Tabletts haben eine rutschfeste Gummimatte
Die aufgeführten Kapazitäten betreffen die gängigsten Gefäße jeder Größe, die in ein ausgewogenes Muster passen.
Spezifikation
Rutschfeste Gummioberfläche |