Learn More
Eppendorf™ Allzwecktabletts für Laborschüttler
Für den Einsatz mit New Brunswick Innova™, I-Series™ und Excella™ Schüttlern
Marke: Eppendorf™ M1194-9922
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Zum Schütteln von Gefäßen ohne Befestigung
- Die Tabletts haben eine rutschfeste Gummimatte
Die aufgeführten Kapazitäten betreffen die gängigsten Gefäße jeder Größe, die in ein ausgewogenes Muster passen.
Spezifikation
Innova Modell 2150 Schüttler | |
46 cm | |
Rutschfeste Gummioberfläche | |
457 mm |
61 cm | |
Mehrzwecktablett (für den Einsatz bei niedrigen Drehzahlen) | |
457 x 610 mm (18 x 24 in.) | |
610 mm |