Learn More
Mettler Toledo™ NewClassic ME Analysewaagen
Effiziente und komfortable Leistung für das tägliche Wiegen
Marke: Mettler Toledo™ 30029066
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.30000kg
Beschreibung
- Waagentyp: Analysenwaage (4-Platz-Waage)
- Wägezelle: Elektromagnetische Kraftkompensations-Wägezelle mit Überlastschutz (erhältlich mit interner oder externer Kalibrierung)
- Kalibriertyp: Intern/Extern
- Waagengehäuse: Aluminiumdruckguss, ABS
- Anschlusstyp: RS232, Bluetooth (optional)
- Anzeige: LCD mit Hintergrundbeleuchtung
- ME-T (FACT interne/externe Kalibrierung)
- ME (interne/externe Kalibrierung)
- PL-E (externe Kalibrierung)
Compliance
Erfüllt ISO/GLP-Dokumentationsanforderungen.
Spezifikation
Intern | |
Hintergrundbeleuchtetes LCD | |
Vordere Füße | |
ME204 | |
2,0 ppm/&Grad;C | |
Analysenwaage | |
90 mm | |
4,7 kg |
220 g | |
0,1 mg | |
0,2 mg | |
0,08 mg | |
2 s | |
3,5 in. | |
10,3 lb. | |
100/240 V 50/60 Hz |