missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NF 546, Tocris Bioscience™

Selective P2Y11 agonist

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 389210

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13413774

  • 271.93 € / 10 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 20-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

P2Y11 agonist (pEC50 = 6.27). Exhibits selectivity for P2Y11 over a range of P2Y and P2X receptors.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

1006028-37-0
1180.748
d03pea, 4,4'-carbonylbis imino-3,1-phenylene-carbonylimino-3,1-4-methyl-phenylene carbonylimino-bis 1,3-xylene-alpha,alpha'-diphosphonic acid tetrasodium salt
tetrasodium;[2-[[3-[[3-[[3-[[5-[[2,4-bis[[hydroxy(oxido)phosphoryl]methyl]phenyl]carbamoyl]-2-methylphenyl]carbamoyl]phenyl]carbamoylamino]benzoyl]amino]-4-methylbenzoyl]amino]-5-[[hydroxy(oxido)phosphoryl]methyl]phenyl]methyl-hydroxyphosphinate
C47H44N6Na4O17P4
GSMUPMANKNAMAS-UHFFFAOYSA-J
90488895
CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)NC2=C(C=C(C=C2)CP(=O)(O)[O-])CP(=O)(O)[O-])NC(=O)C3=CC(=CC=C3)NC(=O)NC4=CC=CC(=C4)C(=O)NC5=C(C=CC(=C5)C(=O)NC6=C(C=C(C=C6)CP(=O)(O)[O-])CP(=O)(O)[O-])C.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]

Spezifikation

NF 546
1006028-37-0
d03pea, 4,4'-carbonylbis imino-3,1-phenylene-carbonylimino-3,1-4-methyl-phenylene carbonylimino-bis 1,3-xylene-alpha,alpha'-diphosphonic acid tetrasodium salt
CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)NC2=C(C=C(C=C2)CP(=O)(O)[O-])CP(=O)(O)[O-])NC(=O)C3=CC(=CC=C3)NC(=O)NC4=CC=CC(=C4)C(=O)NC5=C(C=CC(=C5)C(=O)NC6=C(C=C(C=C6)CP(=O)(O)[O-])CP(=O)(O)[O-])C.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
1180.748
1180.74
10mg
C47H44N6Na4O17P4
GSMUPMANKNAMAS-UHFFFAOYSA-J
tetrasodium;[2-[[3-[[3-[[3-[[5-[[2,4-bis[[hydroxy(oxido)phosphoryl]methyl]phenyl]carbamoyl]-2-methylphenyl]carbamoyl]phenyl]carbamoylamino]benzoyl]amino]-4-methylbenzoyl]amino]-5-[[hydroxy(oxido)phosphoryl]methyl]phenyl]methyl-hydroxyphosphinate
90488895
>95%
Videos