missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NF-L Antibody (SPM204), PerCP , Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18611877 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18611877 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18611877 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP311576PCP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

NF-L Monoclonal antibody specifically detects NF-L in Human, Rat, Porcine, Bovine, Chicken samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NF-L
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon SPM204
Konjugat PerCP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias 68 kDa neurofilament protein, neurofilament protein, light chain, neurofilament subunit NF-L, Neurofilament triplet L protein, neurofilament, light polypeptide, neurofilament-light, NF68FLJ53642, NF-L, NFLlight polypeptide 68kDa
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Neurofilament Purified from human brain
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Autophagy, Cell Biology, Cellular Markers, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4747
Zielspezies Human, Rat, Pig, Bovine, Chicken
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.