Learn More
Invitrogen™ InstantOne™ ELISA-Kit für humanes NFkB p65 (Gesamt)
InstantOne ELISA
Marke: Invitrogen™ 85-86081-11
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23750kg
Benachrichtigungen:
Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst, wenn Sie chargenspezifische Analysenzertifikate benötigen.
Beinhaltet: Benutzerhandbuch
InstantOne™ Assay-Platte, 96 Wells (versiegelt)
Zelllysepuffer (5x)
Verstärkerlösung
Waschpuffer (10x)
NFkB p65 Fangantikörper-Reagenz
NFkB p65 Detektions-Antikörper-Reagenz
Positiv-Kontrollzellen-Lysat (lyophilisiert)
Nachweisreagenz (TMB-Substrat)
Stopplösung
Plattendichtung
Beschreibung
Der InstantOne™ ELISA wurde speziell für die präzise Messung von humanem Gesamt-NFkB p65 in Zelllysaten entwickelt. Der Nachweis von Maus- und Ratten-NFkB wird erwartet. Das InstantOne™ ELISA-Kit ermöglicht eine schnelle Analyse von Proben in etwa einer Stunde. Alle Reagenzien, die in einem herkömmlichen Sandwich-ELISA verwendet werden, werden einer Platte in Lösung hinzugefügt, gefolgt von einem Waschschritt und einem Nachweis mit dem kolorimetrischen TMB-Substrat.
NF-kappaB (Nuclear Factor Kappa B) ist ein nuklearer Transkriptionsfaktor, der in allen Zelltypen gefunden wird und an zellulären Reaktionen auf Reize wie Stress, Zytokine, freie Radikale, ultraviolette Bestrahlung und bakterielle oder virale Antigene beteiligt ist. NF-kappaB spielt eine Schlüsselrolle bei der Regulierung der Immunreaktion auf Infektionen. In Zusammenhang mit dieser Rolle wird die falsche Regulierung von NF-kappaB mit Krebs, entzündlichen und Autoimmunerkrankungen, septischem Schock, viraler Infektion und unsachgemäßer Immunentwicklung in Verbindung gebracht. Es gibt fünf Mitglieder in der NF-kappaB-Familie: NF-kappaB1, NF-kappaB2, RelA (auch p65 genannt), RelB und c-Rel. Die häufigste Form von NF-kappaB ist der p50/RelA-Heterodimer, obwohl andere Formen von NF-kappaB-Dimeren, wie p50/p50, p52/5252p, p/RelA, p50/c-Rel, c-Rel/c-Rel, p52/RelB und p50/RelB, auch in einigen Zelltypen gefunden wurden. Die primäre Rolle von NF-kappaB besteht darin, normale zelluläre Funktionen aufrechtzuerhalten, die von der Kommunikation zwischen Zellen über die Zellmotilität, die Zellzyklus-Progression und die Zelllinienentwicklung reichen. Die Aktivität von NF-kappaB wird durch Interaktion mit inhibitorischen IkappaB-Proteinen streng reguliert.Spezifikation
Gehäuse Q04206 | |
ELISA-Kit | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
p65, NFKB3 | |
HRP | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
1 Std 10 Min |
Biotin | |
Zelllysate | |
ELISA | |
5970 | |
Capture-Antikörper, Nachweisantikörperreagenz, InstantOne™ Assay-Platte, Zelllysepuffer, Verstärkerlösung, Waschpuffer (10x), Substratreagenz (TMB), Stopplösung, Positiv-Kontrollzellen-Lysat (lyophilisiert), Plattendichtung | |
96 Tests | |
Zelllysate (20 μl) | |
RELA, NFKB3 | |
1 Std 20 Min |
Nur für Forschungszwecke