Learn More
Tocris Bioscience™ NG 25
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18723439
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18723439 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18723439 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 5429/5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
TGF-β-activated kinase (TAK1) inhibitor
NG 25 is a TGF-β-activated kinase (TAK1) inhibitor (IC50 = 149 nM). Also inhibits LYN, MAP4K2 and Abl kinase activity (IC50 values are 12.9, 21.7 and 75.2 nM, respectively). Suppresses CpG A and CpG B-stimulated secretion of IFN-α and TLR7/8 agonist CL097-stimulated secretion of IFN-β in Gen 2.2 leukemia cells in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[4-[(4-Ethyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-3-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-yloxy)benzamide
CAS 1315355-93-1
Menge 5 mg
Ziel Other Kinase Inhibitors
Summenformel C29H30F3N5O2
Formelmasse 537.58
Reinheit >98%