Learn More
Invitrogen™ Rat NGF beta-Cell Lysates ELISA Kit
Artikelnummer. 17165929
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17165929 5 x 96 Tests 1 Stück
15415393 96 Tests 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17165929 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. ERNGFCLX5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
ELISA
The Rat Nerve Growth Factor Beta-Cell Lysates (Rt NGFbeta) ELISA quantitates Rt NGFbeta in rat cell or tissue lysates. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt NGFbeta. Principle of the method The Rat NGFbeta solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Der Nervenwachstumsfaktor (NGF) beeinflusst das Überleben und die Differenzierung einer Vielzahl neuronaler und nicht neuronaler Zellen. Die Wirkung dieses Polypeptids ergibt sich aus der Bindung an spezifische Zelloberflächenrezeptoren, die sowohl als hoch- als auch als niedrig-affinitätsorientierte Stellen vorhanden sind. Obwohl beide Rezeptortypen NGF binden, ist nur die Form der hohen Affinität in der Lage, Signaltransduktion durchzuführen. Kreuzbindungsstudien mit 125I-NGF haben gezeigt, dass der hochaffine Rezeptor von Ratten-PC12-Zellen einen MR 158.000-Komplex mit NGF bildet, während der niedrige Affinitätsrezeptor einen MR 100.000-Komplex bildet. cDNA-Klone in voller Länge für die NGF-Rezeptorgene von Menschen und Ratten wurden produziert und sequenziert, was eine Homologie von mehr als 90 % zwischen den beiden Arten aufzeigt. NGF zeigt eine stimulierende Aktivität des Nervenwachstums und ist an der Regulierung des Wachstums und der Differenzierung von sympathischen und bestimmten sensorischen Neuronen beteiligt. Darüber hinaus stimuliert NGF die Teilung und Differenzierung von sympathischen und embryonalen sensorischen Neuronen. Mutationen im NGF-Gen wurden mit der erblichen sensorischen und vegetativen Neuropathie, dem Typ 5 (HSAN5) und der Dysregulation der NGF-Genexpression mit allergischer Rhinitis assoziiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P25427
Assay-Bereich 20,58 pg/ml bis 15.000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 15 pg/mL
Kalibrierbereich 15 pg/ml bis 15.000 pg/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
Probentyp Zelllysate
Spezifität Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: CINC-2, CINC-3, CNTF, Fraktalkin, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-4, IL-6, IL-10, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin, Lix, MCP-1, MIP-3 alpha, TIMP-1, TNF-alpha aus Ratten.
Ausreichend für 96 Assays
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 310738
Gensymbol NGF
Interassay-VK < 12%
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Assay-Verdünnungskonzentrat, SAV-HRP, Stopplösung, Standard, Zelllysepuffer, Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Biotinylierter Nachweisantikörper, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Waschpuffer, Chromogen
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Immunologie
Probenvolumen Zelllysat, 20 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym Tgfb
Ziel Ratte
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min