Learn More
Thermo Scientific™ Human beta-NGF Recombinant Protein
Human beta-NGF Recombinant Protein
Marke:  Thermo Scientific™ PHG0126
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.99000kg
Artikelnummer. 10839040
  • 407.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Human beta-NGF Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
Recombinant human β-NGF is involved in both survival, differentiation, and function of various types of neurons.
Spezifikation
Spezifikation
Cell Culture
Sequential Chromatography
Human
< 0.1 ng/μg
E. coli
Lyophilized
Gibco™
27 kDa
238 aa each (homodimer)
Carrier-Free
20 μg
Recombinant
Neurotrophic Factors
98 %