missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NgR2/NgRH1/RTN4RL2 Antibody (P14), PE/Cy7, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18683109 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18683109 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18683109 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP252676PECY7

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

NgR2/NgRH1/RTN4RL2 Monoclonal antibody specifically detects NgR2/NgRH1/RTN4RL2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NgR2/NgRH1/RTN4RL2
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon P14
Konjugat PE-Cyanine7
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias NgR2, NGRH1, reticulon 4 receptor-like 2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen (His)6-tagged fragment of rat NgR2 (amino acids 279-420).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cellular Signaling
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 349667
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.