missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NHA2/SLC9B2/NHEDC2 Antibody (896151), PE/Atto594, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30029817 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30029817 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30029817 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB8404PEATT594

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

NHA2/SLC9B2/NHEDC2 Monoclonal antibody specifically detects NHA2/SLC9B2/NHEDC2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NHA2/SLC9B2/NHEDC2
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 896151
Konjugat PE/ATTO 594
Verdünnung Flow Cytometry
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias FLJ23984, Mitochondrial Na(+)/H(+) exchanger NHA2, mitochondrial sodium/hydrogen exchanger NHA2, Na(+)/H(+) exchanger-like domain-containing protein 2, Na+/H+ exchanger domain containing 2, NHA2NHE10, NHE domain-containing protein 2, Sodium/hydrogen exchanger-like domain-containing protein 2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen NS0 mouse myeloma cell line transfected with human NHA2/SLC9B2, Met1-Val537, Accession # NP_849155
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 133308
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG2b
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.