Learn More
Niacin, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Weithalsflasche, PVC-beschichtetes Glas
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nicotinsäure (Niacin) |
Verpackung | Weithalsflasche Braunglas |
Menge | 25 g |
Relative Dichte | 1 l = 1.47 kg |
Formelmasse | 123.11 |
Güte | FCC/USP |