Learn More
Nicardipin-d3-Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nicardipine-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1432061-50-1 |
| Summenformel | C26 H26 D3 N3 O6 . H CL |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Methyl 2-[Methyl-d3(phenylmethyl)amino]ethyl Ester Hydrochloride, RS-69216-d3, YC-93-d3, Antagonyl-d3, Barizin-d3, Bionicard-d3, Cardene-d3, Dacarel-d3, Vasonase-d3 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C26H29N3O6.ClH/c1-17-22(25(30)34-4)24(20-11-8-12-21(15-20)29(32)33)23(18(2)27-17)26(31)35-14-13-28(3)16-19-9-6-5-7-10-19;/h5-12,15,24,27H,13-14,16H2,1-4H3;1H/i3D3; |
| SMILES | O=C(OCCN(C([2H])([2H])[2H])CC1=CC=CC=C1)C2=C(C)NC(C)=C(C(OC)=O)C2C3=CC=CC([N+]([O-])=O)=C3.Cl |
| IUPAC-Name | 5-O-[2-[Benzyl(trideuteriomethyl)amino]ethyl] 3-O-methyl-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 519.01 |
| Formelmasse | 518.2011 |