Learn More
Invitrogen™ Humanes Nicastrin, synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0429
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Nicastrin synthetisches Peptid, PEP-0429, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 18 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem Nicastrin überein. PEP-0429 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 20304 verwendet werden.Spezifikation
23385 | |
gereinigt | |
Nicastrin, human | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q92542 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
NCSTN | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |