Learn More
Nickel Electro™ Schalendeckel aus Nickel 201
Artikelnummer. 12767376 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
55 mm
60 mm
70 mm
75 mm
85 mm
90 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
12767376 75 mm 1 Stück
12747376 60 mm 1 Stück
12787376 90 mm 1 Stück
12777376 85 mm 1 Stück
12737376 55 mm 1 Stück
12757376 70 mm 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 12767376
Marke: Nickel Electro™ 545
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nicke Electro™ Nickel 201 Schalendeckel sind korrosionsbeständig, was sie für die Gewährleistung der Produktreinheit nützlich macht.
  • 99.6 % Nickelreinheit
  • Nutfrei
  • Hohe thermische und elektrische Leitfähigkeit
  • Niedriger Gasgehalt
  • Niedriger Dampfdruck
  • Ideal für Labortiegel, die oxidierenden Ofen-Atmosphären bis1100 °C standhalten können
Spezifikation
Material Nickel
Typ Schalendeckel
Durchmesser (metrisch) 75 mm