Learn More
Nickel, 99.995 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Siedepunkt | 2730.0°C |
Chemischer Name oder Material | Nickel |
Schmelzpunkt | 1455.0°C |
CAS | 7440-02-0 |
Menge | 50 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.995% |
Summenformel | Ni |
MDL-Nummer | MFCD00011137 MFCD06798735 |
Merck Index | 15,6583 |
Synonym | raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum |