Learn More
Nickel(II)-acetylacetonat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758549
15.80 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3264-82-2
C10H14NiO4
256.91
MFCD00000024
BMGNSKKZFQMGDH-FDGPNNRMSA-L
nickel ii acetylacetonate, bis 2,4-pentanedionato nickel ii hydrate, acetylacetone nickel ii salt, bis 2,4-pentanedionato nickel ii
53384569
Nickel(2+);(E)-4-Oxopent-2-en-2-olat
[Ni++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3264-82-2
C10H14NiO4
256.91
MFCD00000024
BMGNSKKZFQMGDH-FDGPNNRMSA-L
nickel ii acetylacetonate, bis 2,4-pentanedionato nickel ii hydrate, acetylacetone nickel ii salt, bis 2,4-pentanedionato nickel ii
53384569
Nickel(2+);(E)-4-Oxopent-2-en-2-olat
[Ni++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Nickel acetylacetonate
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 230°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 220°C (11.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (Complexometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Fieser 05,471; 06,417; 07,250; 08,42; 17,201
Merck Index 15, 6585
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform and benzene,insoluble in ether and ligroin
Formelmasse 256.9
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel acetylacetonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.