Learn More
Alfa Aesar™ Nickelchromit
Marke:  Alfa Aesar™ 019424.22
Weitere Details : CAS : 12018-18-7 Netto-Gewicht : 0.10000kg
Menge 100g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11323587
  • 234.00 € / 100 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
12018-18-7
MFCD00064806
Spezifikation
Nickel chromite
NiCr2O4
Insoluble in water. Soluble in hydrochloric acid.
Pulver
Odorless
12018-18-7
MFCD00064806
226.7
−100 Mesh
100g
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation