Learn More
DWK Life Sciences Vierkantfuß, für Glaskeramik Laborschutzplatte
Ideal zur Halterung für Glaskeramikplatten.
Marke:  DWK Life Sciences 290775302
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15262109
  • 210.00 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Im Laborbereich werden häufig Lösungen erwärmt. Dieser Arbeitsschritt kann durch unterschiedliche Techniken stattfinden z.B. im Wasser- oder Sandbad, mithilfe einer Heizhaube oder klassisch unter Verwendung eines Bunsenbrenners. Wird als Heizquelle der Bunsenbrenner verwendet, empfiehlt sich die Verwendung eines Statives bzw. Vierkantfusses und einer entsprechenden Glaskeramikplatte. Das zu erwärmende Gefäß wird auf die Glaskeramikplatte gestellt, der Bunsenbrenner darunter.Verschmutzungen der Glaskeramikplatte können mit Hilfe des Reinigungsschabers entfernt werden.
  • Halterplatte: Stahl 1.4301, Stativfüße: Stahl 1.4305
  • Aus temperaturbeständigem Chrom-Nickelstahl
  • Sehr gutes Standverhalten durch vier Füße und stabile Bauart
Spezifikation
Spezifikation
Chrom-Nickel-Stahl
Plattenhalter für Glaskeramikplatten; Heizung; für Glaskeramik Laborschutzplatte
5/Packung
135 mm
210 mm