Learn More
Nickel Electro™ LIDNICKEL FOR CRUCIBLE 10ML FP=1
Dieser flache Deckel eignet sich für Tiegel aus Nickel und verfügt über eine Vertiefung zur Zentrierung sowie eine Verlängerung auf einer Seite, die als Griff dient. Der Nickel Electro™ Deckel für Tiegel aus Nickel ist passend für unterschiedliche Tiegelabmessungen in verschiedenen Größen erhältlich.
8.55 € - 9.10 €
Spezifikation
Material | Nickel |
---|---|
Autoklavierbar | Ja |
Product Type Specs | Tiegeldeckel |
Beinhaltet: Außendurchmesser, metrisch
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11459579
|
Nickel Electro™
45 |
25 mm |
8.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11469579
|
Nickel Electro™
46 |
30 mm |
9.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Korrosionsbeständig
- Sollte nicht zusammen mit Salpetersäure verwendet werden
- Verhindert das Austreten von heißem Material aus dem offenen Tiegel
- Kostengünstiger Ersatz für Platin
Tiegeldeckel, Nickel, Griff
Spezifikation
Nickel | |
Ja | |
Tiegeldeckel |