missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Gerade Nickel-Zange
Diese Zangen wurden mit hochwertigen Nickel 200-Komponenten entwickelt und bieten gute mechanische Eigenschaften und ausgezeichnete Beständigkeit gegen viele korrosive Umgebungen.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.18900kg
Beschreibung
- Gerade Laborzange, Nickel entsprechend Spezifikation 200 (Mindestgehalt Nickel 99,6 %), helle Oberfläche
- Hergestellt aus Nickel 200, einem großtechnisch gehämmerten, reinem Nickel (99,6 %)
- Gute mechanische Eigenschaften und ausgezeichnete Beständigkeit gegen viele korrosive Umgebungen
- Hohe thermische und elektrische Leitfähigkeit, niedriger Gasgehalt und niedriger Dampfdruck
Spezifikation
Tiegelzange | |
Je 1 | |
Nickel | |
200 mm |