Learn More
Nickelfolie, > 99 % (Metallbasis), Alfa Aesar™
Form: ca. 27.1 g/20 x 30 cm, Härte: weich
Marke: Alfa Aesar 042634.RX
Weitere Details : CAS : 7440-02-0 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Menge | 30 x 500cm |
---|
Chemische Identifikatoren
7440-02-0 | |
58.693 | |
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N | |
935 | |
nickel |
Ni | |
MFCD00011137 | |
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum | |
CHEBI:28112 | |
[Ni] |
Spezifikation
Nickel | |
7440-02-0 | |
99+% (Metals basis) | |
MFCD00011137 | |
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N | |
nickel | |
58.693 | |
CHEBI:28112 | |
Silberfarben bis grau |
30 x 500cm | |
Silver gray foil | |
Ni | |
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum | |
[Ni] | |
Odorless | |
935 | |
Folie, 0.05 mm (0.002 Zoll) dick |