Learn More
Nickel(II)-Chlorhexahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grün |
| pH | 4 to 6 |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 250 g |
| Formelmasse | 237.71g/mol |
| Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
| Dampfdruck | 1mmHg 615.6 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Nickel(II) chloride hexahydrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 1A
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.