Learn More
Nickel(II)-chlorid-Hexahydrat, Puratronic, 99.9995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374878
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11374878 25 g 25 Gramm
11384878 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11374878 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043185.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7791-20-0 | Cl2Ni·6H2O
Used in the manufacture of all kinds of nickel compounds, preservatives and chemical reaction catalyst. Also used in electroplating, analytical chemistry, used for analysis reagent and in gas masks to absorb NH3. It has also been utilized in environmental studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-20-0
Summenformel Cl2Ni·6H2O
MDL-Nummer MFCD00149809
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) chloride hexahydrate
Schmelzpunkt 140°C-H2O
Farbe Grün
Physikalische Form Kristallin
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals Basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (2540g/L) and ethanol.
Formelmasse 237.71 (129.60 Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Dichte 1.92