Learn More
Nickel(II)-chlorid, ultratrocken, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4824841
99.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
7718-54-9
Cl2Ni
129.593
MFCD00011142
QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
24385
CHEBI:34887
Dichlornickel
Cl[Ni]Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
7718-54-9
Cl2Ni
129.593
MFCD00011142
QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
24385
CHEBI:34887
Dichlornickel
Cl[Ni]Cl
It is used in the synthesis of semiconducting metal-containing polymers in which the polypyrrole backbone has a conformational energy minimum and is nearly planar.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Nickel(II) chloride
Schmelzpunkt 1001°C
Farbe Gelb bis orange
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 129.6
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Hygroscopic
Aussehen Yellow to orange powder
Dampfdruck 1.33 hPa (1mm Hg) at 20°C
Dichte 3.55