Learn More
Nickel(II)-Citrathydrathydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354587
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11354587 100 g 100 Gramm
11364587 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354587 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039634.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6018-92-4 | C12H10Ni3O14 | 554.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6018-92-4
Summenformel C12H10Ni3O14
Molekulargewicht (g/mol) 554.28
MDL-Nummer MFCD00054366
InChI-Schlüssel UPPLJLAHMKABPR-UHFFFAOYSA-H
Synonym nickel ii citrate hydrate
PubChem CID 131881812
IUPAC-Name trinickel(2+) bis(2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate)
SMILES [Ni++].[Ni++].[Ni++].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O.OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) citrate hydrate
Menge 100 g
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 554.33 (Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver